Brix Hydrometers | Avantor
Brix Hydrometers
Supplier:   Heathrow Scientific
Brix Hydrometers
Certificates
Brix Hydrometers
Brix Hydrometers
10 Options Available Below
Product Details & Documents
These brix scale hydrometers are calibrated to show the percentage of sucrose by weight at 20 °C. The Brix scale is based on the following: 1° Brix = 1% sucrose by weight at specified temperature (20 °C).
  • Calibrated to show percent by weight
  • Wide variety of Brix ranges available
The data of the National Bureau of Standards are used.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Range
    Longueur
    Subdivisions
    Availability
    Price
  • -5...+5° brix
    330 mm (13")
    0.1° Brix
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.64
    $51.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.64
    Supplier Number: 6601-13
  • 0...12° brix
    330 mm (13")
    0.1° Brix
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.64
    $51.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.64
    Supplier Number: 6601-1
  • 5...15° brix
    330 mm (13")
    0.1° Brix
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.64
    $51.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.64
    Supplier Number: 6601-14
  • 9...21° brix
    330 mm (13")
    0.1° Brix
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.64
    $51.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.64
    Supplier Number: 6601-2
  • 15...25° brix
    330 mm (13")
    0.1° Brix
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.64
    $51.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.64
    Supplier Number: 6601-15
  • 19...31° brix
    330 mm (13")
    0.1° Brix
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.64
    $51.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.64
    Supplier Number: 6601-3
  • 29...41° brix
    330 mm (13")
    0.1° Brix
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.64
    $51.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.64
    Supplier Number: 6601-4
  • 39...51° brix
    330 mm (13")
    0.1° Brix
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.64
    $51.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.64
    Supplier Number: 6601-5
  • 0...35° brix
    330 mm (13")
    0.5° Brix
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.64
    $51.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.64
    Supplier Number: 6601-10
  • 35...70° brix
    330 mm (13")
    0.5° Brix
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.64
    $51.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.64
    Supplier Number: 6601-11