Baume Hydrometers
Baume Hydrometers
Supplier:   Heathrow Scientific
Baume Hydrometers
Certificates
Baume Hydrometers
Baume Hydrometers
13 Options Available Below
Product Details & Documents
VEE GEE scientific Baume scale hydrometers are for liquids heavier than water. The Baume scale is based on the following: Specific gravity = 145/(145 - degrees Baume).
  • Wide variety of Baume ranges available
Calibrated for use at 15.5 °C/60 °F.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Range
    Longueur
    Subdivisions
    Availability
    Price
  • 0...12° Baume
    305 mm (12")
    0.1° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-1
  • 9...21° Baume
    305 mm (12")
    0.1° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-2
  • 19...31° Baume
    305 mm (12")
    0.1° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-3
  • 29...41° Baume
    305 mm (12")
    0.1° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-4
  • 39...51° Baume
    305 mm (12")
    0.1° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-5
  • 0...15° Baume
    305 mm (12")
    0.1° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-8
  • 0...25° Baume
    305 mm (12")
    0.2° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-9
  • 0...35° Baume
    305 mm (12")
    0.5° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-10
  • 0...50° Baume
    305 mm (12")
    0.5° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-11
  • 35...70° Baume
    305 mm (12")
    0.5° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-12
  • 0...50° Baume
    305 mm (12")
    1.0° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-13
  • 0...70° Baume
    305 mm (12")
    1.0° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6609-14
  • 0...90° Baume
    305 mm (12")
    1.0° Baume
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $75.07
    $75.07
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $75.07
    Supplier Number: 6609-15