Dual Scale Hydrometers, Specific Gravity/Baume
Dual Scale Hydrometers, Specific Gravity/Baume
Supplier:   Heathrow Scientific
Dual Scale Hydrometers, Specific Gravity/Baume
Certificates
Dual Scale Hydrometers, Specific Gravity/Baume
Dual Scale Hydrometers, Specific Gravity/Baume
12 Options Available Below
Product Details & Documents
Dual-Scale Hydrometers have two scales on the stem, covering different applications in one unit.
  • Calibrated for use at 60 °F
The Baume scale has two different scales: one for liquids heavier than water and one for liquids lighter than water.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Range
    Longueur
    Subdivisions
    Availability
    Price
  • Specific gravity: 0.70...1.00
    Baume: 10...70° (light)
    16.5 cm (6.5")
    0.01/1°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $48.11
    $48.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $48.11
    Supplier Number: 6604DS-04
  • Specific gravity: 1.000...1.220
    Baume: 0...26° (heavy)
    30.5 cm (12")
    0.002/0.2°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.90
    $43.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.90
    Supplier Number: 6603DS-1
  • Specific gravity: 0.600...1.000
    Baume: 10...100° (light)
    30.5 cm (12")
    0.005/1°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.90
    $43.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.90
    Supplier Number: 6603DS-13
  • Specific gravity: 1.000...1.225
    Baume: 0...26° (heavy)
    30.5 cm (12")
    0.005/1°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.90
    $43.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.90
    Supplier Number: 6603DS-1S
  • Specific gravity: 1.200...1.420
    Baume: 24...42° (heavy)
    30.5 cm (12")
    0.002/0.2°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.90
    $43.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.90
    Supplier Number: 6603DS-2
  • Specific gravity: 1.200...1.425
    Baume: 24...42° (heavy)
    30.5 cm (12")
    0.005/1°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.90
    $43.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.90
    Supplier Number: 6603DS-2S
  • Specific gravity: 1.400...1.620
    Baume: 42...55° (heavy)
    30.5 cm (12")
    0.002/0.2°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.90
    $43.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.90
    Supplier Number: 6603DS-3
  • Specific gravity: 1.600...1.820
    Baume: 55...65° (heavy)
    30.5 cm (12")
    0.002/0.2°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.90
    $43.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.90
    Supplier Number: 6603DS-4
  • Specific gravity: 1.800...2.020
    Baume: 64...72° (heavy)
    30.5 cm (12")
    0.002/0.2°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.90
    $43.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.90
    Supplier Number: 6603DS-5
  • Specific gravity: 1.000...1.450
    Baume: 0...45° (heavy)
    30.5 cm (12")
    0.005/0.5°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.90
    $43.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.90
    Supplier Number: 6603DS-6
  • Specific gravity: 1.000...1.400
    Baume: 0...41° (heavy)
    30.5 cm (12")
    0.010/1°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.90
    $43.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.90
    Supplier Number: 6603DS-6S
  • Specific gravity: 1.000...2.000
    Baume: 0...72° (heavy)
    30.5 cm (12")
    0.010/1°
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.90
    $43.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.90
    Supplier Number: 6603DS-7