Brix Hydrometers with Thermometer (°C)
Brix Hydrometers with Thermometer (°C)
Supplier:   Heathrow Scientific
Brix Hydrometers with Thermometer (°C)
Certificates
Brix Hydrometers with Thermometer (°C)
Brix Hydrometers with Thermometer (°C)
12 Options Available Below
Product Details & Documents
Our brix scale hydrometers with °C thermometer are calibrated to show the percentage of sucrose by weight at 20 °C.
  • Calibrated to show percent sucrose by weight
  • Wide variety of brix ranges available
  • Thermometers contain safety blue liquid fill
The Brix scale is based on the following: 1° Brix = 1% sucrose by weight at specified temperature (20 °C).
The thermometer scale is located in the body and features safety blue liquid fill. The thermometers have a range of 0 to 50 °C with 1° subdivisions. A correction scale for conversion of reading to 20 °C is printed opposite of the temperature scale.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Plage de température
    Range
    Longueur
    Subdivisions
    Availability
    Price
  • 0...50 °C
    –5...+5° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 0.1°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-13
  • 0...50 °C
    0...12° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 0.1°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-1
  • 0...50 °C
    0...35° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 0.5°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-10
  • 0...50 °C
    0...70° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 1.0°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-12
  • 0...50 °C
    9...21° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 0.1°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-2
  • 0...50 °C
    5...15° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 0.1°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-14
  • 0...50 °C
    19...31° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 0.1°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-3
  • 0...50 °C
    15...25° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 0.1°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-15
  • 0...50 °C
    29...41° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 0.1°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-4
  • 0...50 °C
    39...51° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 0.1°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-5
  • 0...50 °C
    49...61° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 0.1°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-6
  • 0...50 °C
    69...81° brix
    370 mm (14.6")
    Hydrometer: 0.1°
    Thermometer: 1 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.15
    $88.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $88.15
    Supplier Number: 6601TS-8