KONTES® AIRLESS-WARE® Flasks, Kimble Chase
KONTES® AIRLESS-WARE® Flasks, Kimble Chase
KONTES® AIRLESS-WARE® Flasks, Kimble Chase
Certificates
KONTES® AIRLESS-WARE® Flasks, Kimble Chase
KONTES® AIRLESS-WARE® Flasks, Kimble Chase
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Improved version of classic Schlenk tube
The modified Kjeldahl shape facilitates heating, stirring and solvent stripping, without impairing ease of transfer of liquids and solids. Bottom of flask shaped to fit KONTES® spherical heating mantles. Supplied with KT801001-0002 glass plug and KT809000-0021 pressure/vacuum retainer.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Hauteur
    ST Joint No.
    Availability
    Price
  • 25 ml
    120 mm
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $224.40
    $224.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $224.40
    Supplier Number: 213100-0214
  • 50 ml
    135 mm
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.45
    $235.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $235.45
    Supplier Number: 213100-0514
  • 100 ml
    185 mm
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $282.10
    $282.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $282.10
    Supplier Number: 213100-1024
  • 200 ml
    190 mm
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $259.35
    $259.35
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $259.35
    Supplier Number: 213100-2014
  • 200 ml
    205 mm
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $293.93
    $293.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $293.93
    Supplier Number: 213100-2024
  • 500 ml
    245 mm
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $305.76
    $305.76
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $305.76
    Supplier Number: 213100-5024
  • 10 ml
    105 mm
    14/20
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • 100 ml
    155 mm
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $240.55
    $240.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $240.55
    Supplier Number: 213100-1014