n-Heptane ≥99% (by GC, corrected for water content), BAKER ANANYZED™, J.T.Baker®
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
MOC: Non réglementé
À propos de cet article
Numéro CAS:142-82-5
:
Formule:H₃C(CH₂)₅CH₃
Numéro MDL:MFCD00009544
:100.20 g/mol
Indice Merck:13,04679
Ébullition Pt:98,4 °C (1013 hPa)
Fusion Pt:-90,6 °C
Densité:0,6838 g/cm³ (20 °C)
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:205-563-8
ONU:1206
MARC:3,II
:Management of Change (MOC) category = N
Flash Pt:–4 °C
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Résultats des tests de spécification
- Assay (CH₃(CH₂)₅CH₃) (by GC, corrected for water):= 99.0 %
- Color (APHA):= 10
- Residue after Evaporation:= 0.001 %