Toluene ≥99.8% ACS, meets analytical specification of USP for HPLC, for spectrophotometry
Fournisseur: Burdick & Jackson
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:108-88-3
:
Formule:C₆H₅CH₃
Numéro MDL:MFCD00008512
:92.14 g/mol
Indice Merck:13,09607
Ébullition Pt:110,6 °C (1013 hPa)
Fusion Pt:–95 °C
Densité:0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:4 °C
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:203-625-9
ONU:1294
MARC:3,II
ATTEINDRE:05-2114615130-69
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Résultats des tests de spécification
- Color (APHA):10 max.
- Water by Karl Fischer Titration:0.03 % max.
- GC Analysis:99.8 % min.
- Refractive Index (20ºC):1.4963 - 1.4971
- Residue:3 mg/L max.
- Substances Darkened by Sulfuric Acid:Passes test
- Sulfur Compounds (as S):0.003 % max.
- UV Absorbance @ 300 nm:0.1 AU max.
- UV Absorbance @ 325 nm:0.025 AU max.
- UV Cutoff:284 nm max.