EDTA disodium salt solution 0.1 mol/l in aqueous solution titrant
Fournisseur: Ricca Chemical
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:6381-92-6
:
Formule:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Numéro MDL:MFCD00150037
:372.24 g/mol
Indice Merck:13,03543
Fusion Pt:255 °C
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:205-358-3
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear, colorless, odorless
- Assay at 20 °C (traceable to NIST SRM 915):0.1000 ± 0.0001 M at 20.0 °C