Erlenmeyer Shake Flasks with Three Baffles, Wheaton
Erlenmeyer Shake Flasks with Three Baffles, Wheaton
Erlenmeyer Shake Flasks with Three Baffles, Wheaton
Certificates
Erlenmeyer Shake Flasks with Three Baffles, Wheaton
Erlenmeyer Shake Flasks with Three Baffles, Wheaton
11 Options Available Below
Product Details & Documents
Designed for use on either rotary or reciprocating shakers.
  • Autoclavable
  • Specially designed to maximize aeration for improved growth
  • Pinched neck design to reduce splashing on flasks with four baffles
Feature a marking spot on the side of the flask and a break-resistant lip, which accommodates a cotton plug or stopper. Made of wheaton 33® low-extractable borosilicate glass, which meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards.
Product Family Options
With Three Baffles
Informations sur le produit
  • Capacité
    Availability
    Price
  • 50 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $120.12
    $120.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $120.12
    Supplier Number: 353255
  • 125 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $122.85
    $122.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $122.85
    Supplier Number: 353257
  • 250 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $129.22
    $129.22
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $129.22
    Supplier Number: 353259
  • 500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $135.59
    $135.59
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $135.59
    Supplier Number: 353262
  • 1000 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $142.87
    $142.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $142.87
    Supplier Number: 353264
  • 2000 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $246.61
    $246.61
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $246.61
    Supplier Number: 353266
With Four Baffles
Informations sur le produit
  • Capacité
    Availability
    Price
  • 50 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $89.64
    $89.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $89.64
    Supplier Number: 354235
  • 125 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $90.45
    $90.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $90.45
    Supplier Number: 354237
  • 250 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $95.55
    $95.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $95.55
    Supplier Number: 354239
  • 500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $99.19
    $99.19
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $99.19
    Supplier Number: 354242
  • 1000 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $154.70
    $154.70
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $154.70
    Supplier Number: 354244