Ether diéthylique ≥98% stabilisé, GR ACS ACS, Supelco®
Inflammable
Irritant
Supplier:   MilliporeSigma
Ether diéthylique ≥98% stabilisé, GR ACS ACS, Supelco®
Supplier:  MilliporeSigma
Certificates
Ether diéthylique ≥98% stabilisé, GR ACS ACS, Supelco®
Ether diéthylique ≥98% stabilisé, GR ACS ACS, Supelco®
6 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonymes:  Oxyde de diéthyle, 2,2'-Oxydiéthane, 2,2'-Oxybiséthane, Ether éthylique
  • CAS Number:60-29-7
  • Formule:(CH₃CH₂)₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011646
  • Molecular Weight:74.12 g/mol
  • Indice Merck:12,03852
  • Ébullition Pt:35 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:-123 °C
  • Fusion Pt:–123 °C
  • Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:-40 °C
  • Flash Pt:–40 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-467-2
  • ONU:1155
  • MARC:3,I
  • ATTEINDRE:01-2119535785-29
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Expiration date:
    Exp 24 months from mfg date
  • Assay (Et2O + EtOH):
    98.0% min
  • Alcohol (C2H5OH):
    About 2
  • Carbonyl (as HCHO):
    0.001% max
  • Color (APHA):
    10 max
  • Density at 20°C:
    0.714-0.718
  • Form:
    Clear liquid
  • Peroxide (as H2O2)*:
    1ppm max
  • Residue after evaporation:
    0.001% max
  • Titrable acid:
    0.0002meq/g max
  • Water (H2O):
    0.5% max
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Tinplate metal can
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $280.41
    $280.41
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6 (500ml)
    Case of 6 (500ml) - $1,682.46
    $1,682.46
    Each (500ml)
       $280.41
    Case of 6 (500ml)
       $1,682.46
    Supplier Number: EX0185-8
  • Tinplate metal can
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $274.43
    $274.43
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6 (1l)
    Case of 6 (1l) - $1,646.58
    $1,646.58
    Each (1l)
       $274.43
    Case of 6 (1l)
       $1,646.58
    Supplier Number: EX0185-6
  • Glass bottle, pre-packed
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $958.53
    $958.53
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6 (1l)
    Case of 6 (1l) - $5,751.18
    $5,751.18
    Each (1l)
       $958.53
    Case of 6 (1l)
       $5,751.18
    Supplier Number: EX0185-9
  • Metal can
    4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Each (4l) - $715.26
    $715.26
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (4l)
    Case of 4 (4l) - $2,861.04
    $2,861.04
    Each (4l)
       $715.26
    Case of 4 (4l)
       $2,861.04
    Supplier Number: EX0185-3
  • Glass bottle
    4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Each (4l) - $1,377.09
    $1,377.09
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (4l)
    Case of 4 (4l) - $5,508.36
    $5,508.36
    Each (4l)
       $1,377.09
    Case of 4 (4l)
       $5,508.36
    Supplier Number: EX0185-4
  • Steel barrel
    20 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20l)
    Each (20l) - $1,369.97
    $1,369.97
    Each (20l)
       $1,369.97
    Supplier Number: EX0185-5