Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, ChromAR® for HPLC, for LC-MS, Macron Fine Chemicals™
Catalogue # CAMK296908
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
Numéro CAS:
MOC: Non réglementéCertificats
Spécifications
- Pack type:Glass bottle, amber, narrow mouth
- Size:4 L
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Environmental certification:Chem21 Solvent selection guide recommended by default
- Cat. no.:CAMK296908
- Supplier No.:2969-08
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- ACS - Assay ((CH₃)₂SO) (by GC, corrected for water):= 99.9 %
- ACS - Residue after Evaporation:= 5 ppm
- ACS - Titrable Acid (meq/g):= 0.001
- ACS - Water (H₂O)(by KF, coulometric):= 0.05 %
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 270 nm:= 0.40
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 290 nm:= 0.18
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 310 nm:= 0.06
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 330 nm:= 0.02
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 350 - 400 nm:= 0.01
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:78.14 g/mol
Indice Merck:13,03285
Ébullition Pt:189 °C (1013 hPa)
Fusion Pt:18,5 °C
Densité:1,101 g/cm³ (20 °C)
:Management of Change (MOC) category = N
Flash Pt:89 °C (closed cup)
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:200-664-3
Numéro CAS:67-68-5
Formule:(CH₃)₂SO
Numéro MDL:MFCD00002089