D(+)-Glucose monohydraté, Millipore®
À propos de cet article
For Biochemistry.
- CAS Number:14431-43-7
- Formule:C₆H₁₂O₆·H₂O
- Numéro MDL:MFCD00149450
- Molecular Weight:198.17 g/mol
2 Options Available Below
Product Details & Documents
For Biochemistry.
- CAS Number:14431-43-7
- Formule:C₆H₁₂O₆·H₂O
- Numéro MDL:MFCD00149450
- Molecular Weight:198.17 g/mol
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
- Heavy metals (as Pb):0.001% max
- Identity (IR-spectrum):Conforms
- Maltose (TLC):0.2% max
- Specific rotation [a]20/D (c=10, water, anhydrous):+52.5-+53.0°
- Water (H2O):10% max