KIMAX® Solid Borosilicate Glass Beads, Kimble Chase | Avantor
KIMAX® Solid Borosilicate Glass Beads, Kimble Chase
KIMAX® Solid Borosilicate Glass Beads, Kimble Chase
Certificates
KIMAX® Solid Borosilicate Glass Beads, Kimble Chase
KIMAX® Solid Borosilicate Glass Beads, Kimble Chase
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Highly resistant to attack by most cold liquids, hot liquids, and vapors
Suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns. Beads are durable and will not disintegrate or affect delicate compounds.
Ordering information: Packed in 0.45kg (1lb.) containers with a total volume of 360cm3 (22 cu. in.).
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Ø
    No. of Beads
    Availability
    Price
  • 3 mm
    12000/container; 550/cu.in.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $667.25
    $667.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $667.25
    Supplier Number: 13500-3
  • 4 mm
    5200/container; 250/cu.in.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $588.20
    $588.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $588.20
    Supplier Number: 13500-4
  • 5 mm
    3000/container; 125/cu.in.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $380.93
    $380.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $380.93
    Supplier Number: 13500-5
  • 6 mm
    1800/container; 75/cu.in.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $475.15
    $475.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $475.15
    Supplier Number: 13500-6