Trypsinizing Flasks, with Cap, Wheaton
Trypsinizing Flasks, with Cap, Wheaton
Trypsinizing Flasks, with Cap, Wheaton
Certificates
Trypsinizing Flasks, with Cap, Wheaton
Trypsinizing Flasks, with Cap, Wheaton
10 Options Available Below
Product Details & Documents
Wheaton-33® low extractable borosilicate glass composition with narrow lip
Deep uniform baffles provide excellent turbulence. Internal dam reduces spill out of untrypsinized particles. Black screw cap with white (styrene-butadiene) rubber liner.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Taille du bouchon
    Availability
    Price
  • 250 ml
    38-430
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $115.57
    $115.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $115.57
    Supplier Number: 355394
  • 500 ml
    38-430
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $135.59
    $135.59
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $135.59
    Supplier Number: 355395
  • 1 L
    51-400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $167.44
    $167.44
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $167.44
    Supplier Number: 355397
  • 150 ml
    38-430
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $160.16
    $160.16
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $160.16
    Supplier Number: 355444
  • 700 ml
    51-400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $319.41
    $319.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $319.41
    Supplier Number: 355807
  • 50 ml
    24-430
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $98.28
    $98.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $98.28
    Supplier Number: 355392
  • 35 ml
    24-430
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $107.10
    $107.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $107.10
    Supplier Number: 355442
  • 300 ml
    38-430
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $166.60
    $166.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $166.60
    Supplier Number: 355445
  • 75 ml
    33-430
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $218.40
    $218.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $218.40
    Supplier Number: 355803
  • 150 ml
    38-430
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $223.86
    $223.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $223.86
    Supplier Number: 355804