PureCube Epoxy Activated Agarose
Supplier:   Cube Biotech
PureCube Epoxy Activated Agarose
Supplier:  Cube Biotech
Certificates
PureCube Epoxy Activated Agarose
PureCube Epoxy Activated Agarose
1 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
PureCube Epoxy Agarose resin is your best option to couple biomolecules that carry free-standing amine or thiol groups.
  • Usage: Coupling proteins to active Epoxy Groups
  • Specificity: Exposed amine (NH₂) or thiol (SH) groups on biomolecule
  • Bead ligand: Chemically active Epoxy groups
  • Epoxy group density: 20 µmol/ml
  • Bead size: 40 μm
  • Filling quantity: Delivered as a 50% suspension
  • Storage buffer: 100% isopropanol
  • Matrix: 7.5% cross-linked agarose
  • Short term storage: In equilibration buffer (see protocol) at 4 °C
  • Long term storage: Best lyophilized, or in 100% isopropanol at 4 °C
  • Shelf life: If properly stored - 6 months upon delivery, unopened
  • Chemical structure: Epoxy structure
The resulting Amide or Thioether bond between the Epoxy Agarose beads and your biomolecule of interest is stable so that the bead can be used for other applications afterward. Our PureCube Epoxy Activated Agarose is also available as magnetic beads if you prefer this method or as XL agarose resin if you need higher flow rates for your downstream application.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 50 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $1,164.86
    $1,164.86
    Each(1/Itm/Bx)
       $1,164.86
    Supplier Number: 50705
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 250 ml
    Discontinued
    Supplier Number: 50710
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 500 ml
    Discontinued
    Supplier Number: 50712
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 1000 ml
    Discontinued
    Supplier Number: 50715
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.