PolyHunter PolyHunter Agarose
PolyHunter PolyHunter Agarose
Supplier:   Cube Biotech
PolyHunter PolyHunter Agarose
Supplier:  Cube Biotech
Certificates
PolyHunter PolyHunter Agarose
PolyHunter PolyHunter Agarose
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
PolyHunter agarose was developed for the depletion of synthetic polymers used in solubilization steps.
Solubilization of membrane protein using synthetic copolymer nanodiscs has many advantages over traditional membrane protein solubilization methods.
Cube Biotech's PolyHunter agarose resins and MagBeads solve one of the few remaining issues with this product. After solubilization, some remaining free copolymer molecules can interfere with the subsequent affinity chromatography. Our PolyHunter products can deplete up to 99% of these interfering copolymer molecules from your solubilize.
PolyHunter agarose resin is compatible with all nanodisc copolymers that CubeBiotech offers. Therefore it is ideally suited to be purchased in conjunction with our synthetic nanodisc screening kit maxi.
Note: PolyHunter products are also available as magnetic beads and can be reused up to five times. The corresponding regeneration procedure can be found in the matching protocol PDF files.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $211.74
    $211.74
    Each(1/Itm/Bx)
       $211.74
    Supplier Number: 19103
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $1,002.70
    $1,002.70
    Each(1/Itm/Bx)
       $1,002.70
    Supplier Number: 19107
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 250 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $2,201.14
    $2,201.14
    Each(1/Itm/Bx)
       $2,201.14
    Supplier Number: 19110
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.