VITLAB® Forceps, POM, BrandTech | Avantor
VITLAB® Forceps, POM, BrandTech
Supplier:   Brandtech
VITLAB® Forceps, POM, BrandTech
Supplier:  Brandtech
Certificates
VITLAB® Forceps, POM, BrandTech
VITLAB® Forceps, POM, BrandTech
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Polyoxymethylene (POM) forceps with rounded ends.
  • Rounded ends
  • Opaque orange-yellow
POM is suitable for autoclaving but not suitable for microwaves. Frequent autoclaving may reduce mechanical stability. Resistant to aliphatic alcohols, ether, aldehydes, aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, ketones, and alkalis.
Operating temperature: –40 to 130°C (–40 to 266°F)
Caution: Not recommended for use with ester, acids, and oxidizing agents.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Longueur
    Availability
    Price
  • 145 mm (5¾")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $55.92
    $55.92
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $55.92
    Supplier Number: 68199
  • 180 mm (7⅛")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $107.65
    $107.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $107.65
    Supplier Number: 68299
  • 115 mm (4½")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $51.44
    $51.44
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $51.44
    Supplier Number: 68099
  • 250 mm (9⅞")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $186.46
    $186.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $186.46
    Supplier Number: 68399