PureCube NTA Agarose | Avantor
PureCube NTA Agarose
Supplier:   Cube Biotech
PureCube NTA Agarose
Supplier:  Cube Biotech
Certificates
PureCube NTA Agarose
PureCube NTA Agarose
1 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
PureCube NTA (nitrilotriacetic acid) agarose resin was developed for IMAC-based protein purification and protein enrichment methods.
  • Usage: For coupling of metal ions for corresponding purification and/or enrichment purposes
  • Specificity: Varies
  • Binding capacity: Depends on the loaded ion
  • Purity: Depends on the loaded ion
  • Bead Ligand: NTA
  • Bead size: 40 μm
  • Matrix: 7.5% cross-linked agarose
  • Filling quantity: Delivered as a 50% suspension
  • Recommended FPLC flow rates: 0.5 to 2 ml/min
  • Maximal FPLC flow rate: 6 ml/min
  • pH stability: 2 to 14
  • Other stabilities: 100% methanol, 100% ethanol, 8 M urea, 6 M guanidinium hydrochloride, 30% (v/v) acetonitrile
The beads in this suspension have an average diameter of 40 µm and, thus, excellent mechanical stability. Since the affinity of an NTA-metal-ion-complex depends on the loaded metal ion, we offer NTA agarose resin uncoupled to any metal ion in case we do not offer your desired NTA and metal ion combination. Through our coupling protocol, you can, in turn, attach your desired metal ions to the agarose beads.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 1 ml
    Discontinued
    Supplier Number: -
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 10 ml
    Discontinued
    Supplier Number: 31703
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 50 ml
    Discontinued
    Supplier Number: 31705
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 250 ml
    Discontinued
    Supplier Number: 31710
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $9,067.09
    $9,067.09
    Each(1/Itm/Bx)
       $9,067.09
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 31712
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 1000 ml
    Discontinued
    Supplier Number: 31715
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.