VWR® Tweezers, PTFE | Avantor
VWR® Tweezers, PTFE
Supplier:   VWR International
VWR® Tweezers, PTFE
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Tweezers, PTFE
VWR® Tweezers, PTFE
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Tweezers have a smooth PTFE non-stick surface.
  • PTFE construction
  • Non-contaminating
  • Inert
For use in temperatures of 0 to 280°C (32 to 540°F). Non-contaminating and inert to virtually all chemical reagents.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Longueur
    Availability
    Price
  • Sharp Tips
    102 mm (4")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $173.29
    $173.29
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $173.29
  • Sharp Tips
    152 mm (6")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $200.94
    $200.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $200.94
  • Square Tips
    102 mm (4")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $170.07
    $170.07
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $170.07
  • Square Tips
    152 mm (6")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $185.29
    $185.29
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $185.29