Hard Rubber Spatulas | Avantor
Hard Rubber Spatulas
Hard Rubber Spatulas
Supplier:  John M Maris
Certificates
Hard Rubber Spatulas
Hard Rubber Spatulas
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Ideal for use with materials that affect metals adversely, for mixing, weighing, cleaning, blending, and many other uses.
  • Non sparking
  • Wide and flexible blade
Hand-finished and hand-polished blades. Spatulas are rust-proof, washable, and sterilizable.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Blade Length
    Availability
    Price
  • 102 mm (4")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $99.77
    $99.77
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $1,197.24
    $1,197.24
    Each
       $99.77
    Pack of 12
       $1,197.24
    Supplier Number: H/R-4"
  • 152 mm (6")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $90.32
    $90.32
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $1,083.87
    $1,083.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $90.32
    Pack of 12
       $1,083.87
    Supplier Number: H/R-6"
  • 203 mm (8")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $184.71
    $184.71
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $2,216.52
    $2,216.52
    Each
       $184.71
    Pack of 12
       $2,216.52
    Supplier Number: H/R-8"