VWR® Hemostatic Forceps | Avantor
VWR® Hemostatic Forceps
Supplier:   VWR International
VWR® Hemostatic Forceps
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Hemostatic Forceps
VWR® Hemostatic Forceps
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Hemostatic forceps are used in many surgical procedures, usually to control bleeding or the flow of liquids in tubing.
  • Stainless steel fabrication
These forceps have ring handles just like scissors, and ratcheted handles can be locked in multiple positions in order to maintain variable levels of constant pressure.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Longueur
    Availability
    Price
  • Curved
    127 mm (5")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $215.16
    $215.16
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $2,151.60
    $2,151.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $10,758.00
    $10,758.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $215.16
    Pack of 10
       $2,151.60
    Case of 50
       $10,758.00
  • Straight
    127 mm (5")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $61.42
    $61.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $614.16
    $614.16
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $3,070.80
    $3,070.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $61.42
    Pack of 10
       $614.16
    Case of 50
       $3,070.80