Precision Suture Scissors, Delicate, Sklar | Avantor
Precision Suture Scissors, Delicate, Sklar
Supplier:   Sklar
Precision Suture Scissors, Delicate, Sklar
Supplier:  Sklar
Certificates
Precision Suture Scissors, Delicate, Sklar
Precision Suture Scissors, Delicate, Sklar
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Sharp/sharp blades
Upper blade has fine serrations. Suturing notch. Premium-grade stainless steel. Autoclavable.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Longueur
    Blade Type
    Availability
    Price
  • 89 mm (3½")
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $296.65
    $296.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $296.65
    Supplier Number: 22-2820
  • 114 mm (4½")
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $283.24
    $283.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $283.24
    Supplier Number: 22-2824
  • 114 mm (4½")
    Curved
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $283.24
    $283.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $283.24
    Supplier Number: 22-2825