VITLAB® Measuring Scoops, HDPE, BrandTech
VITLAB® Measuring Scoops, HDPE, BrandTech
Supplier:   Brandtech
VITLAB® Measuring Scoops, HDPE, BrandTech
Supplier:  Brandtech
Certificates
VITLAB® Measuring Scoops, HDPE, BrandTech
VITLAB® Measuring Scoops, HDPE, BrandTech
8 Options Available Below
Product Details & Documents
One-piece, molded measuring scoops made of high density polyethylene.
  • Eight different sizes
  • High quality
VITLAB® measuring scoops are precision molded from durable high-density polyethylene. Handles are cotoured, with a tapered filling edge. Scoops are food-safe according to EC Directive No. 10/2011.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Longueur
    Availability
    Price
  • 15 ml (0.5 oz.)
    11.5 cm (4½")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - 42,06 $
    42,06 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       42,06 $
    Supplier Number: 40093
  • 25 ml (0.85 oz.)
    13.5 cm (5⅜")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - 61,99 $
    61,99 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       61,99 $
    Supplier Number: 40193
  • 65 ml (2.2 oz.)
    18.5 cm (7¼")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - 80,85 $
    80,85 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       80,85 $
    Supplier Number: 40293
  • 110 ml (3.7 oz.)
    21.5L cm (8½")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - 126,26 $
    126,26 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       126,26 $
    Supplier Number: 40393
  • 150 ml (5 oz.)
    25 cm (9⅞")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - 135,61 $
    135,61 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       135,61 $
    Supplier Number: 40493
  • 350 ml (11.8 oz.)
    31 cm (12¼")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - 130,50 $
    130,50 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       130,50 $
    Supplier Number: 40593
  • 750 ml (25.4 oz.)
    35 cm (13¾")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - 217,02 $
    217,02 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       217,02 $
    Supplier Number: 40693
  • 1.25 L (42.3 oz.)
    40 cm (15¾")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - 341,23 $
    341,23 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       341,23 $
    Supplier Number: 40793