Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Nucleofector® Human Chondrocyte Kit | Avantor

Nucleofector® Human Chondrocyte Kit

Human chondrocyte Nucleofector® kit, 25
Catalog # CA10064-444
Fournisseur #:  VPF-1001
Nucleofector® Human Chondrocyte Kit
Catalog # CA10064-444
CAS Number:  
Nucleofector® Human Chondrocyte Kit
Nucleofector® Human Chondrocyte Kit

Human chondrocyte Nucleofector® kit, 25

CAS Number:  
Price
$1,333.13
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

The Nucleofector® 2b device (or older generations I or II) works cell type specific kits, each of them dedicated to an individual primary cell. This Nucleofector® kit is the optimal kit for efficient transfection of primary human chondrocytes.

  • High transfection efficiencies for primary cells
  • Cells maintain functionality post transfection

Applications:
Transfection of cell numbers in the range of 2×10⁵ to 2×10⁷ cells.
Low-throughput transfection in single cuvette format.

Delivery information: Content: 2.25 ml Nucleofector® solution for human chondrocyte cells, 0.5 ml supplement 4, 30 µg pmaxGFP® vector (0.5 μg/μl in 10 mm tris ph 8.0), 25 aluminum cuvette (100 µl), 25 single use pipettes.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Human chondrocyte Nucleofector® kit
  • No. of Reactions:
    25

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.