DNA QuantLadder | Avantor
DNA QuantLadder
DNA QuantLadder, 125 µl
Catalog # CA12001-736
Supplier:   Lonza
Fournisseur #:  50334
DNA QuantLadder
Catalog # CA12001-736
Supplier:  Lonza
DNA QuantLadder
DNA QuantLadder
DNA QuantLadder, 125 µl
Price
$309.97
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Standard DNA ladders are ready-to-dilute prior to loading gel.
  • Plasmid free, no dilution needed
Plasmid-free to ensure minimal background. For all Lonza’s ladders, each band has an ideal 50% G-C content for rapid, precise sizing and sharp resolution. Our ladders are free from contaminating plasmid DNA, so they have minimal background, giving you the perfect gel the first time, every time.
Applications: DNA electrophoresis.
Delivery information: Content: DNA Quant ladder 125 µl.
Spécifications
  • Désignation:
    DNA QuantLadder
  • Taille:
    125 µl