Borosil® Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck, Graduated
Supplier:   Foxx Life Sciences
Borosil® Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck, Graduated
Supplier:  Foxx Life Sciences
Certificates
Borosil® Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck, Graduated
Borosil® Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck, Graduated
11 Options Available Below
Product Details & Documents
These narrow mouthed flasks are made of clear borosilicate 3.3 glass.
  • Uniform wall thickness
  • Beaded rim
  • Graduated
  • Type 1 glass
Borosil® flasks are designed to deliver a combination of thermal shock resistance along with physical strength and resistance to chemical attack. These flasks comply with IS 1381 (Part I), DIN/ ISO 1773 and are manufactured to withstand the demands of the modern laboratory.
The uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating. The conical form makes these flasks also suitable for mixing liquids. The easy-to-read scale and large labeling field helps to ensure for easy marking. 25 ml to 5 L are graduated in a ceramic white color.
 : ISO 1773
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Intervalle de graduation
    Plage de graduation
    Hauteur
    Ø ext.
    Neck I.D.
    Availability
    Price
  • 10 ml
    60 mm
    37 mm
    15 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 30
    Case of 30 - $280.10
    $280.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 30
       $280.10
    Supplier Number: 4980006
  • 25 ml
    75 mm
    40 mm
    22 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 40
    Case of 40 - $367.92
    $367.92
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 40
       $367.92
    Supplier Number: 4980009
  • 50 ml
    10 ml
    10 - 50 ml
    90 mm
    51 mm
    22 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $959.22
    $959.22
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $959.22
    Supplier Number: 4980012
  • 100 ml
    50 ml
    40 - 100 ml
    110 mm
    66 mm
    28 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $939.68
    $939.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $939.68
    Supplier Number: 4980016
  • 150 ml
    50 ml
    50 - 100 ml
    124 mm
    72 mm
    28 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $1,246.90
    $1,246.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $1,246.90
    Supplier Number: 4980018
  • 250 ml
    100 ml
    200 - 500 ml
    145 mm
    85 mm
    34 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 40
    Case of 40 - $412.83
    $412.83
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 40
       $412.83
    Supplier Number: 4980021
  • 500 ml
    50 ml
    100 - 250 ml
    180 mm
    105 mm
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 40
    Case of 40 - $510.72
    $510.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 40
       $510.72
    Supplier Number: 4980024
  • 1000 ml (1 L)
    200 ml
    400 - 1000 ml
    220 mm
    131 mm
    42 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 20
    Case of 20 - $398.76
    $398.76
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 20
       $398.76
    Supplier Number: 4980029
  • 2000 ml (2 L)
    400 ml
    800 - 2000 ml
    280 mm
    166 mm
    52 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 20
    Case of 20 - $805.89
    $805.89
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 20
       $805.89
    Supplier Number: 4980030
  • 3000 ml (3 L)
    500 ml
    1000 - 3000 ml
    310 mm
    187 mm
    48 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $493.85
    $493.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 4
       $493.85
    Supplier Number: 4980031
  • 5000 ml (5 L)
    500 ml
    1000 - 5000 ml
    365 mm
    220 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $387.22
    $387.22
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2
       $387.22
    Supplier Number: 4980033