Round Bottom Flasks, Angular, 3-Necked
Round Bottom Flasks, Angular, 3-Necked
Round Bottom Flasks, Angular, 3-Necked
Certificates
Round Bottom Flasks, Angular, 3-Necked
Round Bottom Flasks, Angular, 3-Necked
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Round bottom boiling flasks with three necks of equal socket joints.
  • 24/40 ground glass joints
  • Made from heavy-duty ASTM E-438 Type 1, Borosilicate 3.3 glass
  • Strain point: 515 °C
  • Annealing point: 565 °C
  • Softening point: 820 °C
Three-necked boiling flasks with ground glass 24/40 joints are made from low-expansion borosilicate glass. Flasks feature uniform wall thickness for superior mechanical strength and hand shock resistance.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    Availability
    Price
  • 100 ml
    Center socket 24/40, side sockets 24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $126.10
    $126.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $126.10
    Supplier Number: UN3NKFK100
  • 250 ml
    Center socket 24/40, side sockets 24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $126.10
    $126.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $126.10
    Supplier Number: UN3NKFK250
  • 500 ml
    Center socket 24/40, side sockets 24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $159.06
    $159.06
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $159.06
    Supplier Number: UN3NKFK500
  • 1000 ml
    Center socket 24/40, side sockets 24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $193.42
    $193.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $193.42
    Supplier Number: UN3NKFK1000