Erlenmeyer Flasks with Joint | Avantor
Erlenmeyer Flasks with Joint
Erlenmeyer Flasks with Joint
Certificates
Erlenmeyer Flasks with Joint
Erlenmeyer Flasks with Joint
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Erlenmeyer flasks that can use a glass stopper.
  • Made from ASTM E-438 Type-1 Class A, Borosilicate 3.3 glass
  • Flasks include ground joints manufactured per ASTM E-1404, Type 2, Class-1 requirement
  • Flasks are printed in white color enamel
Borosilicate glass flasks are designed to provide the best combination of thermal shock resistance and physical strength. They feature 24/40 jointed sockets and graduations in durable white enamel.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    ST Joint No.
    Availability
    Price
  • 125 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2
    Pack of 2 - $46.42
    $46.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 2
       $46.42
    Supplier Number: UNJTERFL125
  • 250 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2
    Pack of 2 - $54.21
    $54.21
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 2
       $54.21
    Supplier Number: UNJTERFL250
  • 300 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2
    Pack of 2 - $55.88
    $55.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 2
       $55.88
    Supplier Number: UNJTERFL300
  • 500 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2
    Pack of 2 - $75.24
    $75.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 2
       $75.24
    Supplier Number: UNJTERFL500
  • 1000 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $65.08
    $65.08
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $65.08
    Supplier Number: UNJTERFL1000
  • 2000 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $118.58
    $118.58
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $118.58
    Supplier Number: UNJTERFL2000