ContactUsLinkComponent
ESD Cleanroom Soft Sole Boots
Certificats
undefined
ESD Cleanroom Soft Sole Boots
Spécifications
  • Catalog No:
  • 77008-100
  • 77008-078
  • 77008-156
  • 77008-186
  • 77008-210
  • 77008-118
  • 77008-108
  • 77008-184
  • 77008-136
  • 77008-076
  • 77008-168
  • 77008-074
  • Garment application:
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Risk area:
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • Fabric:
  • 99% polyester/1% carbon
  • 99% polyester/1% carbon
  • 99% polyester/1% carbon
  • 99% polyester/1% carbon
  • 99% polyester/1% carbon
  • 99% polyester/1% carbon
  • 99% polyester/1% carbon
  • 99% polyester/1% carbon
  • 99% polyester/1% carbon
  • 99% polyester/1% carbon
  • 99% polyester/1% carbon
  • 99% polyester/1% carbon