Snap Cap
Snap cap, PTFE/rubber septa, 11 mm, Clear, Non sterile
Supplier: THOMSON INSTRUMENT CO
Fournisseur #: 70502
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Taille du bouchon:11 mm
- Sterility:Non sterile
- Color:Clear
- Désignation:Snap cap
- Matière:PTFE/rubber septa