Mouse Recombinant Complement C5 Protein (from HEK293 Cells) | Avantor
Mouse Recombinant Complement C5 Protein (from HEK293 Cells)
Vial, 0.1 mg
Catalog # 77120-658
Supplier:   Prosci
Fournisseur #:  11-357
Mouse Recombinant Complement C5 Protein (from HEK293 Cells)
Catalog # 77120-658
Supplier:  Prosci
CAS Number:  
Mouse Recombinant Complement C5 Protein (from HEK293 Cells)
Vial, 0.1 mg
CAS Number:  
Price
911,67 $
Log in pour la disponibilité
Each
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Taille:
    0.1 mg
  • Protein/peptide name:
    Complement C5
  • Protein synonyms:
    CPAMD4|Complement C5|C5
  • Purity:
    >95% as determined by SDS-PAGE
  • Sequence:
    Gln 19 - Glu 1680
  • Source:
    HEK293 cells
  • Molecular weight:
    73.5 kDa (β chain) and 114.6 kDa (α chain)
  • Shipping temperature:
    RT
  • Cat. No.:
    77120-658
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Storage conditions:
    Lyophilized Protein should be stored at −20 °C or lower for long term storage. Upon reconstitution, working aliquots should be stored at −20 or −70 °C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
  • Formulation:
    Lyophilized. PBS, pH 7.4.
  • Conjugation:
    Unconjugated
  • Tested applications:
    ELISA, WB
  • Species:
    Mouse