CCL3 Peptide
Vial, 0.1 mg
Catalog # 77133-908
Supplier:   Prosci
 :  45-379P
CCL3 Peptide
Catalog # 77133-908
Supplier:  Prosci
CAS Number:  
CCL3 Peptide
Vial, 0.1 mg
CAS Number:  
Price
$477.16
Log in pour la disponibilité
Each
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Taille:
    0.1 mg
  • Cat. No.:
    77133-908
  • Protein/peptide type:
    Synthetic
  • Protein/peptide name:
    CCL3
  • Storage conditions:
    Store at −20 °C. When reconstituted minimize freezing and thawing.
  • Gene ID:
    6348
  • Formulation:
    Lyophilized. CCL3 peptide is supplied as 100 µg of dried peptide. When the peptide is reconstituted in 200 µl water, the concentration will be 0.5 mg/ml.
  • Protein synonyms:
    G0S19-1|SCYA3|LD78ALPHA|Macrophage inflammatory protein 1-alpha|MIP-1-alpha|MIP1A|C-C motif chemokine 3
  • Conjugation:
    Unconjugated
  • Tested applications:
    Blocking
  • Shipping temperature:
    RT