Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
ADORA3 Peptide

ADORA3 Peptide

Vial, 0.1 mg
Catalog # 77128-696
Supplier:   Prosci
Supplier #:  43-241P
ADORA3 Peptide
Catalog # 77128-696
Supplier:  Prosci
CAS Number:  
ADORA3 Peptide

Vial, 0.1 mg

CAS Number:  
Price
$477.16
Log in pour la disponibilité
Each
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Taille:
    0.1 mg
  • Cat. No.:
    77128-696
  • Protein/peptide type:
    Synthetic
  • Protein/peptide name:
    ADORA3
  • Storage conditions:
    Store at −20 °C. When reconstituted minimize freezing and thawing.
  • Gene ID:
    140
  • Formulation:
    Lyophilized. ADORA3 peptide is supplied as 100 µg of dried peptide. When the peptide is reconstituted in 200 µl water, the concentration will be 0.5 mg/ml.
  • Protein synonyms:
    AD026|adenosine A3 receptor|ADORA3|A3AR|bA552M11.5
  • Conjugation:
    Unconjugated
  • Tested applications:
    Blocking
  • Shipping temperature:
    RT

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.