Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
RSL1D1 Peptide | Avantor

RSL1D1 Peptide

Vial, 0.1 mg
Catalog # 77133-728
Supplier:   Prosci
Fournisseur #:  42-504P
RSL1D1 Peptide
Catalog # 77133-728
Supplier:  Prosci
CAS Number:  
RSL1D1 Peptide

Vial, 0.1 mg

CAS Number:  
Price
$477.16
Log in pour la disponibilité
Each
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Taille:
    0.1 mg
  • Cat. No.:
    77133-728
  • Protein/peptide type:
    Synthetic
  • Protein/peptide name:
    RSL1D1
  • Storage conditions:
    Store at −20 °C. When reconstituted minimize freezing and thawing.
  • Gene ID:
    26156
  • Formulation:
    Lyophilized. RSL1D1 peptide is supplied as 100 µg of dried peptide. When the peptide is reconstituted in 200 µl water, the concentration will be 0.5 mg/ml.
  • Protein synonyms:
    CATX-11|CATX11|UTP30|CSIG|L12|PBK1|Ribosomal L1 domain-containing protein 1
  • Conjugation:
    Unconjugated
  • Tested applications:
    Blocking
  • Species:
    Human
  • Shipping temperature:
    RT

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.