Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Fut1 Peptide | Avantor

Fut1 Peptide

Vial, 0.1 mg
Catalog # 77129-590
Supplier:   Prosci
Fournisseur #:  42-384P
Fut1 Peptide
Catalog # 77129-590
Supplier:  Prosci
CAS Number:  
Fut1 Peptide

Vial, 0.1 mg

CAS Number:  
Price
$477.16
Log in pour la disponibilité
Each
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Taille:
    0.1 mg
  • Cat. No.:
    77129-590
  • Protein/peptide type:
    Synthetic
  • Protein/peptide name:
    Fut1
  • Storage conditions:
    Store at −20 °C. When reconstituted minimize freezing and thawing.
  • Gene ID:
    14343
  • Formulation:
    Lyophilized. Fut1 peptide is supplied as 100 µg of dried peptide. When the peptide is reconstituted in 200 µl water, the concentration will be 0.5 mg/ml.
  • Protein synonyms:
    Galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase 1|Fucosyltransferase 1
  • Conjugation:
    Unconjugated
  • Tested applications:
    Blocking
  • Shipping temperature:
    RT

Spécifications