Quick-DNA/RNA™ Miniprep Plus Kits
Quick-DNA/RNA™ Miniprep Plus Kits
Supplier:   Zymo Research
Quick-DNA/RNA™ Miniprep Plus Kits
Supplier:  Zymo Research
Certificates
Quick-DNA/RNA™ Miniprep Plus Kits
2 Options Available Below
Product Details & Documents
The Quick-DNA/RNA MiniPrep Plus kit combines Quick-DNA/RNA technology with the addition of DNA/RNA Shield, a preservation and lysis technology, and Proteinase K to enable easy, reliable, and rapid isolation from any biological sample including cells, solid tissue, and whole blood. The procedure uses Zymo-Spin column technology that results in high-quality genomic DNA and total RNA that is ready for any downstream application including reverse transcription, microarray, sequencing, etc.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 77001-854
  • 76358-832
  • Binding capacity:
  • 100 µg
  • 100 µg
  • Yield:
  • 100 µg DNA and RNA (binding capacity), ≥50 µl (elution volume)
  • 100 µg DNA and RNA (binding capacity), ≥50 µl (elution volume)
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Details
    Taille
    Availability
    Price
  • Quick-DNA/RNA™ Miniprep Plus
    for Cells, any tissues, blood, biological fluids
    50 Preps
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $765.76
    $765.76
    Log in pour la disponibilité
    Kit of 1
    Kit of 1 - $765.76
    $765.76
    Each
       $765.76
    Minimum order quantity is 1
    Kit of 1
       $765.76
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: D7003
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77001-854
    Binding capacity
    100 µg
    Yield
    100 µg DNA and RNA (binding capacity), ≥50 µl (elution volume)
  • Quick-DNA/RNA™ Miniprep Plus
    for Cells, any tissues, blood, biological fluids
    10 Preps
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $186.65
    $186.65
    Each
       $186.65
    Supplier Number: D7003T
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76358-832
    Binding capacity
    100 µg
    Yield
    100 µg DNA and RNA (binding capacity), ≥50 µl (elution volume)