Sodium hydroxide solution 0.5 N (0.5 M), in single-use containers, HyClone™ for bioprocessing
Fournisseur: Cytiva
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1310-73-2
:
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548
:40 g/mol
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:215-185-5
ONU:1824
MARC:8,II
ATTEINDRE:01-2119457892-27
:GHS05
Résultats des tests de spécification
- Storage:15° to 30°C
- Certifications/Compliance:Manufactured in a ISO9001 and ISO13485 certified facility
- Shelf life:12 Months
- pH:For Information Only
- For use with:Chromatography resins, IC systems, ÄKTA hardware systems
- Appearance:Clear, colorless solution
- Sterility:No Growth