WHEATON® Serum Vials
WHEATON® Serum Vials
Certificates
WHEATON® Serum Vials
WHEATON® Serum Vials
33 Options Available Below
Product Details & Documents
Serum vials converted from Type I borosilicate glass tubing.
  • Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
  • Special design adds strength for freeze-drying applications
  • Crimp cap type
Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP <660> and EP 3.2.1.
Product Family Options
GPI 2710
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Availability
    Price
  • Serum vial, 2 ml, amber EP, tray
    2 ml
    14.75×32 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 225
    Case of 225 - $337.61
    $337.61
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 225
       $337.61
    Supplier Number: WUBB2MLA-T-EP
  • Serum vial, 2 ml, clear EP, tray
    2 ml
    14.75×32 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 225
    Case of 225 - $248.43
    $248.43
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 225
       $248.43
    Supplier Number: WUBB2MLC-T-EP
  • Serum vial, 2 ml, USBB, amber, EP, case
    2 ml
    14.75×32 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,700
    Case of 2,700 - $2,730.00
    $2,730.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2,700
       $2,730.00
    Supplier Number: W0UBB2MLA-C-EP
  • Serum vial, 2 ml, USBB, amber, EP, pallet
    2 ml
    14.75×32 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 68,400
    Pallet of 68,400 - $51,178.40
    $51,178.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 68,400
       $51,178.40
    Supplier Number: W0UBB2MLA-P-EP
  • Serum vial, 2 ml, USBB, clear, EP, case
    2 ml
    14.75×32 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,700
    Case of 2,700 - $2,484.30
    $2,484.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2,700
       $2,484.30
    Supplier Number: W0UBB2MLC-C-EP
  • Serum vial, 2 ml, USBB, clear, EP, pallet
    2 ml
    14.75×32 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 68,400
    Pallet of 68,400 - $46,528.30
    $46,528.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 68,400
       $46,528.30
    Supplier Number: W0UBB2MLC-P-EP
  • Serum vial, 3 ml, amber EP, tray
    3 ml
    16.75×37.7 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 169
    Case of 169 - $244.79
    $244.79
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 169
       $244.79
    Supplier Number: WUBB3MLA-T-EP
  • Serum vial, 3 ml, clear EP, tray
    3 ml
    16.75×37.7 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 169
    Case of 169 - $199.29
    $199.29
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 169
       $199.29
    Supplier Number: WUBB3MLC-T-EP
  • Serum vial, 3 ml, USBB, amber, EP, case
    3 ml
    16.75×37.7 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,690
    Case of 1,690 - $1,756.30
    $1,756.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,690
       $1,756.30
    Supplier Number: W0UBB3MLA-C-EP
  • Serum vial, 3 ml, USBB, amber, EP, pallet
    3 ml
    16.75×37.7 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 51,376
    Pallet of 51,376 - $39,448.50
    $39,448.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 51,376
       $39,448.50
    Supplier Number: W0UBB3MLA-P-EP
  • Serum vial, 3 ml, USBB, clear, EP, case
    3 ml
    16.75×37.7 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,690
    Case of 1,690 - $1,601.60
    $1,601.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,690
       $1,601.60
    Supplier Number: W0UBB3MLC-C-EP
  • Serum vial, 3 ml, USBB, clear, EP, pallet
    3 ml
    16.75×37.7 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 51,376
    Pallet of 51,376 - $35,863.10
    $35,863.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 51,376
       $35,863.10
    Supplier Number: W0UBB3MLC-P-EP
  • Serum vial, 5 ml, amber EP, tray
    5 ml
    21.75×40 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $168.74
    $168.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $168.74
    Supplier Number: WUBB5MLA-T-EP
  • Serum vial, 5 ml, clear EP, tray
    5 ml
    21.75×40 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $149.24
    $149.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $149.24
    Supplier Number: WUBB5MLC-T-EP
  • Serum vial, 5 ml, USBB, amber, EP, case
    5 ml
    21.75×40 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,319.50
    $1,319.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $1,319.50
    Supplier Number: W0UBB5MLA-C-EP
  • Serum vial, 5 ml, USBB, amber, EP, pallet
    5 ml
    21.75×40 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 30,400
    Pallet of 30,400 - $29,529.50
    $29,529.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 30,400
       $29,529.50
    Supplier Number: W0UBB5MLA-P-EP
  • Serum vial, 5 ml, USBB, clear, EP, case
    5 ml
    21.75×40 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,201.20
    $1,201.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $1,201.20
    Supplier Number: W0UBB5MLC-C-EP
  • Serum vial, 5 ml, USBB, clear, EP, pallet
    5 ml
    21.75×40 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 30,400
    Pallet of 30,400 - $26,845.00
    $26,845.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 30,400
       $26,845.00
    Supplier Number: W0UBB5MLC-P-EP
  • Serum vial, 10 ml, amber EP, tray
    10 ml
    23.75×50 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 150
    Case of 150 - $323.05
    $323.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 150
       $323.05
    Supplier Number: WUBB10MLA-T-EP
  • Serum vial,10 ml, clear EP, tray
    10 ml
    23.75×50 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 150
    Case of 150 - $266.63
    $266.63
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 150
       $266.63
    Supplier Number: WUBB10MLC-T-EP
  • Serum vial, 10 ml, USBB, amber, EP, case
    10 ml
    23.75×50 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,100
    Case of 2,100 - $3,285.10
    $3,285.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2,100
       $3,285.10
    Supplier Number: W0UBB10MLA-C-EP
  • Serum vial, 10 ml, USBB, amber, EP, pallet
    10 ml
    23.75×50 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 39,600
    Pallet of 39,600 - $46,355.40
    $46,355.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 39,600
       $46,355.40
    Supplier Number: W0UBB10MLA-P-EP
  • Serum vial, 10 ml, USBB, clear, EP, case
    10 ml
    23.75×50 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,100
    Case of 2,100 - $2,984.80
    $2,984.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2,100
       $2,984.80
    Supplier Number: W0UBB10MLC-C-EP
  • Serum vial, 10 ml, USBB, clear, EP, pallet
    10 ml
    23.75×50 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 39,600
    Pallet of 39,600 - $42,142.10
    $42,142.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 39,600
       $42,142.10
    Supplier Number: W0UBB10MLC-P-EP
ISO 8362-1
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Availability
    Price
  • Serum vial, 4 ml, USBB, clear, EP, case
    4 ml (brimful capacity)
    16×35 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,352
    Case of 2,352 - $2,165.80
    $2,165.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2,352
       $2,165.80
    Supplier Number: W0EBB02R-C-EP
  • Serum vial, 4 ml, USBB, clear, EP, pallet
    4 ml (brimful capacity)
    16×35 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 59,584
    Pallet of 59,584 - $41,068.30
    $41,068.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 59,584
       $41,068.30
    Supplier Number: W0EBB02R-P-EP
  • Serum vial, 2R, clear, EBB, ISO 8362-1, EP, tray
    4 ml (brimful capacity)
    16×35 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 196
    Case of 196 - $259.35
    $259.35
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 196
       $259.35
    Supplier Number: WEBB02R-T-EP
  • Serum vial, 10 ml, USBB, clear, EP, case
    10 ml (brimful capacity)
    22×40 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,201.20
    $1,201.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $1,201.20
    Supplier Number: W0EBB06R-C-EP
  • Serum vial, 10 ml, USBB, clear, EP, pallet
    10 ml (brimful capacity)
    22×40 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 30,400
    Pallet of 30,400 - $27,199.90
    $27,199.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 30,400
       $27,199.90
    Supplier Number: W0EBB06R-P-EP
  • Serum vial, 6R, clear, EBB, ISO 8362-1, EP, tray
    10 ml (brimful capacity)
    22×40 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $149.24
    $149.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $149.24
    Supplier Number: WEBB06R-T-EP
  • Serum vial, 13.5 ml, USBB, clear, EP, case
    13.5 ml (brimful capacity)
    24×45 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,400
    Case of 2,400 - $3,412.50
    $3,412.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2,400
       $3,412.50
    Supplier Number: W0EBB10R-C-EP
  • Serum vial, 13.5 ml, USBB, clear, EP, pallet
    13.5 ml (brimful capacity)
    24×45 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 43,200
    Pallet of 43,200 - $45,964.10
    $45,964.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pallet of 43,200
       $45,964.10
    Supplier Number: W0EBB10R-P-EP
  • Serum vial, 10R, clear, EBB, ISO 8362-1, EP, tray
    13.5 ml (brimful capacity)
    24×45 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 150
    Case of 150 - $266.63
    $266.63
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 150
       $266.63
    Supplier Number: WEBB10R-T-EP