Adjustable Sampling Tubes for Bioreactors, M10 | Avantor
Adjustable Sampling Tubes for Bioreactors, M10
Supplier:   Chemglass
Adjustable Sampling Tubes for Bioreactors, M10
Supplier:  Chemglass
Certificates
Adjustable Sampling Tubes for Bioreactors, M10
Adjustable Sampling Tubes for Bioreactors, M10
3 Options Available Below
Product Details & Documents
These sampling tubes are adjustable to permit the culture fluid to be sampled at any desired level.
Tubing is ¹/₄" OD. Stainless steel components manufactured from 316 L with an electropolished surface finish of 20Ra or better.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Longueur
    Volume
    Désignation
    Availability
    Price
  • 232 mm
    2 - 5 L
    Adjustable sampling tube
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $528.51
    $528.51
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $528.51
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: CLS-1380-21
  • 325 mm
    7 L
    Adjustable sampling tube
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $554.96
    $554.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $554.96
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: CLS-1383-08
  • 320 mm
    15 L
    Adjustable sampling tube
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $936.66
    $936.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $936.66
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: CLS-1385-13