MULTISCREEN™ Human GPR132 HEK293T β-Arrestin2 HTS Membranes
Fournisseur: MULTISPAN INC
Certificats
À propos de cet article
Spécifications
- Storage conditions:LN₂ (Below –135 ℃)
Spécifications
Frequently Bought Together
BD Vacutainer® Venous Blood Collection Tubes
Fournisseur: BD
VWR® Sleeve Stoppers
Fournisseur: VWR International
VWR® EZ-Vision® Dye-as-Loading Buffer, 6X
Fournisseur: VWR
Propanol-2 ≥70%, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
IRRIGATION WATER 500ML
Fournisseur: Safecross First Aid Limited
PfuTurbo DNA Polymerase, Agilent Technologies
Fournisseur: AGILENT TECHNOLOGIES (GENOMICS) CA
Ward's® Live <i>Bacillus subtilis</i> Culture
Fournisseur: Avantor
Nickel(II) chloride hexahydrate ≥99.3% (metals basis)
Fournisseur: Thermo Scientific Chemicals
E.Z.N.A.® Plant DNA DS Kit, Omega
Fournisseur: Omega Bio-Tek
N-Bromosuccinimide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific Chemicals
HELIUM UHP 99.999%
Fournisseur: Praxair
Macrosep® Advance Centrifugal Devices, Cytiva (Formerly Pall Lab)
Fournisseur: Cytiva
Sandwich Bags, Low Density Flip Top Elkay Plastics
Fournisseur: Elkay Plastics
N-Methyl-N-octylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific Chemicals
SHARPS COLL 1 PIECE 10.3L CS12
Fournisseur: Avantor
Potassium hydroxide 0.500 N (N/2) in denatured alcohol
Fournisseur: Ricca Chemical
BD SafetyGlide™ Syringes for Insulin, TB, and Allergy, BD
Fournisseur: BD
Sodium chloride 0.9% in aqueous solution normal saline solution, sterile
Fournisseur: Teknova
Microsep Advance Centrifugal Devices, Cytiva (Formerly Pall Lab)
Fournisseur: Cytiva