MULTISCREEN™ Human D2 Ghrelin HEK293T HTS Membranes
Fournisseur: MULTISPAN INC
Certificats
À propos de cet article
Spécifications
- Storage conditions:LN₂ (Below –135 ℃)
Spécifications
Frequently Bought Together
pH Test Strips, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
RNase AWAY® and DNA AWAY™ Surface Decontaminants, Molecular BioProducts
Fournisseur: Thermo Scientific
VWR® Sleeve Stoppers
Fournisseur: VWR International
Disposable Biopsy Punches, Integra™ Miltex®
Fournisseur: Miltex
HSW® Norm-Ject® Sterile Luer-Slip Syringes, Air-Tite
Fournisseur: Air-Tite
VWR® Self-Seal Sterilization Pouches
Fournisseur: VWR International
VWR® Razor Blades
Fournisseur: VWR International
Orion™ pH Buffer Bottles, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
GLUCOSE DRINK SIMPLY 75G CS24
Fournisseur: Azer Scientific
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Sodium thiosulfate 0.100 N (N/10) in aqueous solution
Fournisseur: Ricca Chemical
BD Syringes only with Luer-Lok™, Slip or Eccentric tips
Fournisseur: BD
VWR® Premium Frozen Section Compound
Fournisseur: VWR International
Quality Economy Brand Luer Lock Syringes, Air-Tite
Fournisseur: Air-Tite
Hexane (mélange d'isomères) ACS, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
Sol-M® Standard Insulin Syringes
Fournisseur: SOL-MILLENNIUM CANADA, INC. CA
Diversey™ Oxivir® Tb Disinfectant Solution, Antylia Scientific
Fournisseur: Antyila Scientific