MULTISCREEN™ Human SST2 CHO-K1 Gα16 HTS Membranes
Fournisseur: MULTISPAN INC
Certificats
À propos de cet article
Spécifications
- Storage conditions:LN₂ (Below –135 ℃)
Spécifications
Frequently Bought Together
Masterflex® Adapter Fittings, Luer to Cap, Avantor®
Fournisseur: VWR International
Propanol-2 ≥70%, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
VWR® Sleeve Stoppers
Fournisseur: VWR International
VACUETTE® Serum Clot Activator Tubes, Greiner Bio-One
Fournisseur: Greiner Bio-One
Leakbuster™ Specimen Containers
Fournisseur: Starplex
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
SCALPEL SAFETY BARD-PARKER SZ10 PK10
Fournisseur: Aspen Surgical Products
Ammonium sulfate ≥99.0% ACS, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
Potato Dextrose Agar, IBI Scientific
Fournisseur: IBI Scientific
Ward's® Sphalerite (Crystalline)
Fournisseur: Avantor
Optical Lens Cleaner, FoxWest Sales
Fournisseur: Decon Labs
Potassium Phosphate Monobasic
Fournisseur: Ward's Science
E. cloni® Electrocompetent Cells, Biosearch Technologies
Fournisseur: Lucigen
Calcium carbonate 99.95-100.05% ACS chelometric standard
Fournisseur: Thermo Scientific Chemicals
DNA MINICOLUMNS V-SPIN HIBIND PK1000
Fournisseur: Omega Bio-Tek
Nitric acid 65%, Suprapur® for trace metal analysis, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Sol-M® Hypodermic Needles
Fournisseur: SOL-MILLENNIUM CANADA, INC. CA