MULTISCREEN™ Dog mGluR4 CHO-K1 Gαqi5 HTS Membranes
Fournisseur: MULTISPAN INC
Certificats
À propos de cet article
Spécifications
- Storage conditions:LN₂ (Below –135 ℃)
Spécifications
Frequently Bought Together
Sodium acetate trihydrate 99.0-101.0% ACS, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
Éthanol dénaturé, anhydrous
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
VWR® Razor Blades
Fournisseur: VWR International
Acetone ≥99% (by GC) for histology, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
VWR® Sleeve Stoppers
Fournisseur: VWR International
Ward's® Luminol Powder Concentrate
Fournisseur: EVIDENT CRIME SCENE PRODUCTS
Technical Buffer Solutions, Sachets
Fournisseur: Mettler Toledo
DAPT ≥98% (by NMR)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Human Recombinant GDNF (from <i>E. coli</i>)
Fournisseur: FUJIFILM IRVINE SCIENTIFIC, INC
3,3'-Diaminobenzidine (DAB) ≥97.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Fournisseur: TCI America
Corning® ITS Universal Culture Supplement Premix, Corning
Fournisseur: Corning
HSW® Norm-Ject® Sterile Luer-Slip Syringes, Air-Tite
Fournisseur: Air-Tite
Potassium hydroxide 0.500 N (N/2) in denatured alcohol
Fournisseur: Ricca Chemical
Pierce™ Blocker™ Casein in PBS, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Scientific
Ozone AccuVac® Ampules, MR, Hach
Fournisseur: Hach
Sodium chloride 0.9% in aqueous solution normal saline solution, sterile
Fournisseur: Teknova