MULTISCREEN™ Mouse LPA5 RH7777 HTS Membranes
Fournisseur: MULTISPAN INC
Certificats
À propos de cet article
Spécifications
- Storage conditions:LN₂ (Below –135 ℃)
Spécifications
Frequently Bought Together
Quality Economy Brand Luer Slip Syringes, Air-Tite
Fournisseur: Air-Tite
Masterflex® Hose Clamps, Acetal Copolymer, Avantor®
Fournisseur: VWR International
Petroleum spirit, 35…60 °C, GR ACS, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Éthanol dénaturé ≥80% (denatured with methanol and ethyl acetate)
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
VWR® Sleeve Stoppers
Fournisseur: VWR International
Leakbuster™ Specimen Containers
Fournisseur: Starplex
Formalin 10%, neutral buffered, VWR®
Fournisseur: VWR International
BD Angiocath™ IV Catheters, BD™
Fournisseur: BD
BD Vacutainer® Venous Blood Collection Tubes
Fournisseur: BD
B352 Specimen Bottles and Caps, Simport Scientific
Fournisseur: Simport Scientific
Sulfuric acid ≥96%, CMOS, J.T.Baker®
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
TrueBlot® IP/Western Blot, Rockland Immunochemicals
Fournisseur: Rockland Immunochemical
Acide acétique glacial ≥99% USP, Multi-Compendial for synthesis, for biochemistry, J.T.Baker®
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
TelN Protelomerase
Fournisseur: New England Biolabs (NEB)