MULTISCREEN™ Mouse H3 HEK293T HTS Membranes
Fournisseur: MULTISPAN INC
Certificats
À propos de cet article
Spécifications
- Storage conditions:LN₂ (Below –135 ℃)
Spécifications
Frequently Bought Together
CPR FACE MASK, W/ONE-WAY VALVE
Fournisseur: Safecross First Aid Limited
Acétone ≥99.5% ACS
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
Leakbuster™ Specimen Containers
Fournisseur: Starplex
VWR® Sleeve Stoppers
Fournisseur: VWR International
Ocean Pacific® Ninja™ Powder-Free Nitrile Medical Examination Gloves, Medicom
Fournisseur: Medicom
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
D-Tube™ and D-Tube96™ Dialyzers, MilliporeSigma
Fournisseur: MilliporeSigma
Glycerine 50% (v/v) in aqueous solution (1 + 1)
Fournisseur: Ricca Chemical
VWR® Grade 707 Blotting Paper, Grade 707
Fournisseur: VWR International
Mueller Hinton Agar, CRITERION™, Hardy Diagnostics
Fournisseur: HARDY DIAGNOSTICS CA
Orion™ pH Buffer Bottles, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Formvar Carbon Support Film on Square Grids, Electron Microscopy Sciences
Fournisseur: Electron Microscopy Sciences
STRIP PH INDICATOR PH5.0-10 1SET
Fournisseur: MilliporeSigma
High Sensitivity DNA ScreenTape Analysis
Fournisseur: AGILENT TECHNOLOGIES (GENOMICS) CA
Conflikt® Ready-to-use Disinfectant
Fournisseur: Decon Labs