MULTISCREEN™ Mouse B2 HEK293T HTS Membranes
Supplier: MULTISPAN INC
À propos de cet article
4 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- 76919-924
- 76920-128
- 76923-998
- 76920-312
- Storage conditions:
- LN₂ (Below –135 ℃)
- LN₂ (Below –135 ℃)
- LN₂ (Below –135 ℃)
- LN₂ (Below –135 ℃)
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- Format de celluleDonneur unique/donneurs regroupésTailleAvailabilityPrice
- Supplier Number: MCM1199-100MGL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.76919-924Storage conditionsLN₂ (Below –135 ℃) - Supplier Number: MCM1199-10MGL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.76920-128Storage conditionsLN₂ (Below –135 ℃) - Supplier Number: MCM1199-1MGL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.76923-998Storage conditionsLN₂ (Below –135 ℃) - Supplier Number: MCM1199-5MGL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.76920-312Storage conditionsLN₂ (Below –135 ℃)