Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
Microscopes
Accessories for ACCU-SCOPE® ioLight Ultra-Portable Digital Microscopes
Accessories for ACCU-SCOPE® ioLight Ultra-Portable Digital Microscopes
Catalogue # 470351-088
Fournisseur:
ACCU-SCOPE INC SE
Agrandir l'image
Accessories for ACCU-SCOPE® ioLight Ultra-Portable Digital Microscopes
Catalogue # 470351-088
Fournisseur:
ACCU-SCOPE INC SE
Supplier Number:
IOL-3295
Spécifications
Description:
Storage case for folding microscopes (not for inverted models)
Cat. no.:
470351-088
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit