NEBExpress® T4 Lysozyme | Avantor
NEBExpress® T4 Lysozyme
New Product
NEBExpress® T4 Lysozyme
New Product
Certificates
NEBExpress® T4 Lysozyme
NEBExpress® T4 Lysozyme
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
NEBExpress T4 Lysozyme is 200-fold more active than chicken egg white lysozyme.
  • Lysis reactions are scalable and compatible with high throughput workflows
  • Fast non-mechanical bacterial lysis; the lysate is ready to use and compatible with affinity resins
  • Small (200 µg) and large (5×200 µg) formats suitable for lysing 7 or 35 g of cells, respectively
  • Recombinant, animal free and REACH compliant
NEBExpress T4 Lysozyme is a recombinant murein hydrolase that breaks down the bacterial cell wall by hydrolyzing the beta 1 to 4 linkage between N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine in the peptidoglycan of prokaryotic cells (gram-negative and some gram-positive bacteria). It can be used to extract soluble proteins, membrane proteins, DNA, RNA, or metabolites.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • NEBExpress® T4 Lysozyme, 1 mg/ml
    1000 µg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $658.00
    $658.00
    Each(1/Itm/Bx)
       $658.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: P8115L
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • NEBExpress® T4 Lysozyme, 1 mg/ml
    200 µg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $164.00
    $164.00
    Each(1/Itm/Bx)
       $164.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: P8115S
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product