Synthware Replacement T-Bore Glass Stopcocks
Supplier:   Kemtech America
Synthware Replacement T-Bore Glass Stopcocks
Supplier:  Kemtech America
Certificates
Synthware Replacement T-Bore Glass Stopcocks
Synthware Replacement T-Bore Glass Stopcocks
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Glass plug ONLY.
  • Heavy wall construction
  • 33 expansion borosilicate glass
  • Standard ground glass joints work with other brands
For use with Kemtech S69 series stainless steel retention clips.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Bore Size
    Availability
    Price
  • Replacement T-bore glass stopcock
    2 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $36.91
    $36.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $36.91
    Supplier Number: S510217
  • Replacement T-bore glass stopcock
    4 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $44.41
    $44.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $44.41
    Supplier Number: S511740
  • Replacement T-bore glass stopcock
    6 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $60.18
    $60.18
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $60.18
    Supplier Number: S512044