Simulaids® Pediatric ALS Trainer | Avantor
Simulaids® Pediatric ALS Trainer
Pediatric ALS trainer
Catalog # 470335-340
Supplier:   Nasco
Fournisseur #:  101-090
Simulaids® Pediatric ALS Trainer
Catalog # 470335-340
Supplier:  Nasco
Simulaids® Pediatric ALS Trainer
Simulaids® Pediatric ALS Trainer
Pediatric ALS trainer
Price
$2,520.99
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Pediatric life support.
  • Soft carry bag included
  • Latex-free
Features include bag valve mask ventilation, intubation head, oral or nasal intubation, Sellick's Maneuver, accepts NG tube, LMA airways, four lead monitoring, brachial pulse, external chest compressions, jaw thrust, IV sites in hand and arm, two I/O legs for intraosseous needle insertion and aspiration of bone marrow, scalp vein for palpation, cranial sutures, and fontanels.
Spécifications
  • Désignation:
    Pediatric ALS trainer